Merck
CLS5820500
Pyrex® volumetric mixing flask, with ST stopper
capacity 500 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
19
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 5820-500
tol. measuring range
0.20 mL
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
開口部と標線との間にある上側の球の容量はフラスコの定格容量の約1/10です。2 Lタイプでは球の容量は定格容量の1/20しかありません。球を追加することで、液体や粉末の振とう混合が可能になっています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.