Merck
CLS564650
Pyrex® Verified volumetric flasks
volume 50 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
無菌性
non-sterile
特徴
closure type ST stopper and Polyethylene stopper
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 5646-50
キャパシティ
50 mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製造工程においてASTM E-542による容量の確証を行い、ASTM E-288が定めるクラスA規格への適合を確認しています。すべてのフラスコに「Verified」(適合)の文字とロット番号が印字されています。このロット番号から来歴の追跡、試験成績書の検索、当該ロットの各測定値やそれらの測定方法をご覧いただくことができます。使用方法の照会も可能です。
Pyrex製の栓およびHDPE製の栓がすべてのフラスコに付属します。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)