Merck
CLS5644100
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 100 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
13
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 5644-100
tol. measuring range
0.08 mL
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)