Merck
CLS564050
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
9
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5640-50
tol. measuring range
0.05 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.