物質
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
ジョイント
joint ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
cap
closure type Standard Taper joint
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5000-500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
- Large marking spot for labeling.
Graduated to show approximate capacity. Ref. ASTM E123.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)