Merck
CLS402653
Corning® Feed Reservoir for Spinner Flask
fits flask, 2 L, size 45 mm
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
サイズ
45 mm
特徴
fits flask 2 L
メーカー/製品名
Corning 402653
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)