Merck
CLS3915CW
Pyrex®抽出装置、加速1ステップモジュラー
connectors/washers only
別名:
Corning® 3915C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 3915-CW
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抽出・濃縮・乾燥を1台で、しかも迅速に行える、Pyrexブランドの画期的なモジュラー式抽出装置です。抽出および濃縮の時間を1/3に短縮することができます。従来の液液抽出では18時間かかっていた農薬の抽出が、本製品では5.5時間で完了します。BNAの抽出時間は36時間から12時間に短縮されます。溶媒の所要量は従来の500 mLに対しわずか100 mL。実に80%の削減になります。これにより、溶媒の排出量(溶媒回収機構が内蔵されています)、溶媒にかかるコスト、そして廃溶媒の量を抑えることができます。疎水膜を採用していますので、乾燥工程を別途設ける必要はありません。疎水膜はPTFE製で、使い捨てですので、サンプル間のコンタミネーションの危険もありません。半揮発性物質および農薬に関するCLPの作業指示書(statement of work)OLMO 2.0が認める、EPA SW-846の試験方法3520およびEPAの廃水試験方法625の要件に適合しています。抽出および濃縮の工程はドラフトの外で行うことができます。サンプルよりも比重の高い溶媒での抽出に適しています。サイドアームは着脱可能なスナイダーカラムですので、装置内の洗浄も簡単です。濃縮チューブおよび冷却器は別売りです。米国特許番号5,268,150、5,373,620。実験室の安全に関する基準(safe laboratory practices)が定める通り、本製品はドラフトなどの換気システムの周囲でお使いください。それ以外の場所で本製品をご使用になると、冷却器内で水温が急激に低下したり、冷却水の循環が不十分になったりするおそれがあります。
For stopcock assembly, Melamine connectors, PTFE liners, silicon washers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)