Merck
CLS31770125EC
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 170-220 μm
別名:
Corning® 31770
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
特徴
cap
メーカー/製品名
Corning 31770-125EC
キャパシティ
125 mL
直径× H
38 mm × 248 mm
ポアサイズ
170-220 μm porosity
40-60 μm porosity (coarse)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12mm diameter fritted cylinder.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.