Merck
CLS211025
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
別名:
Corning® 2110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 0.10 mL
メーカー/製品名
Corning 2110-25
容積測定範囲
25 mL, accuracy: 0.06 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.