Merck
CLS15953X
Pyrex® solution bottle
capacity 13,250 mL, Bottle shape
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap: no
包装
case of 4 ea
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 1595-3X
利用可能性
not available in EU
ボトルネック直径
~45 mm
キャパシティ
13,250 mL
直径× H
238 mm × 445 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These Pyrex bottles are designed for storage of solutions and are ideal for media preparation. Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.