Merck
CF0032
Sigma-Aldrich
Benzimidazolyltetrafluoropropionic acid Cs salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H5CsF4N2O2
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
アプリケーション
Benzimidazolyltetrafluoropropionic acid Cs salt is as a less hygroscopic, easily handled, crystalline source of benzimidazolyltetrafluoropropionic acid.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CF0032-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.