Merck
CDS019732
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)-propionic acid methyl ester
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2O2
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
KCUNTYMNJVXYKZ-JTQLQIEISA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS019732-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Albish K Paul et al.
Photochemistry and photobiology, 91(6), 1348-1355 (2015-10-24)
Synthesis, photophysical and metal ion recognition properties of a series of amino acid-linked free-base and Zn-porphyrin derivatives (5-9) are reported. These porphyrin derivatives showed favorable photophysical properties including high molar extinction coefficients (>1 × 10(5) m(-1) cm(-1) for the Soret