Merck
CDS015012
Sigma-Aldrich
3-(1-adamantyl)propanoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O2
分子量:
208.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
OC(=O)CCC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C13H20O2/c14-12(15)1-2-13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11H,1-8H2,(H,14,15)/t9-,10+,11-,13+
InChI Key
MQLZRIWOJRILDI-UPFUWZEBSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS015012-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sven Hofmann et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 19(21), 2300-2306 (2018-08-10)
The human Y1 receptor is overexpressed in breast tumour cells and is, therefore, a valuable target for site-selective drug delivery. The well-established hY1 R-selective ligand [Phe7,Pro34]NPY has been used to couple to drugs but its length of 36 amino acids
Pamela Brunswick et al.
Environmental science & technology, 54(4), 2228-2243 (2020-01-24)
A diagnostic ratio forensics tool, similar to that recognized internationally for oil spill source identification, is proposed for use in conjunction with existing LC/QToF quantitative methodology for bitumen-derived water-soluble organics (WSOs). The concept recognizes that bitumen WSOs bear a chemical