Merck
CDS003273
Sigma-Aldrich
perfluoro(benzyltetralin)
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17F30
分子量:
774.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)C1(F)F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C3(F)C2(F)F
InChI
1S/C17F30/c18-1-2(19,9(30,31)14(40,41)13(38,39)8(1,28)29)7(26,27)10(32,33)3(20,5(1,22)23)6(24,25)4(21)11(34,35)15(42,43)17(46,47)16(44,45)12(4,36)37
InChI Key
DFGLLDMCDAKADU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1