Merck
CBR01713
Sigma-Aldrich
1-(1-Cyclopropyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13Cl2N3
分子量:
210.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Cl.Cl.NCc1cncn1C2CC2
InChI
1S/C7H11N3.2ClH/c8-3-7-4-9-5-10(7)6-1-2-6;;/h4-6H,1-3,8H2;2*1H
InChI Key
QHBVJVVNHINXPS-UHFFFAOYSA-N