Merck
CBR01349
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,4-diazepan-5-one trifluoroacetate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13F3N2O3
分子量:
242.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC1CNC(=O)CCN1
InChI
1S/C6H12N2O.C2HF3O2/c1-5-4-8-6(9)2-3-7-5;3-2(4,5)1(6)7/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);(H,6,7)
InChI Key
PAAILCXIFILUQW-UHFFFAOYSA-N