Merck
CBR01206
Sigma-Aldrich
1-[1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11ClFN3
分子量:
227.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Cl.NCc1cnn(c1)-c2cccc(F)c2
InChI
1S/C10H10FN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(4-9)14-7-8(5-12)6-13-14;/h1-4,6-7H,5,12H2;1H
InChI Key
XFKCONJKPIJIOV-UHFFFAOYSA-N