Merck
CAD4172
ステンレス鋼304シリンジニードル
gauge 22, L 1 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142523
NACRES:
NB.03
詳細
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 4172
L
1 in.
ゲージ
22
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロムめっきされた真ちゅう製ルアーハブを持つ304 SSニードル。ニードルのチップはわずかに曲げて設計されているため、セプタムに刺した時にコアリングが起こりません。
304ステンレス鋼チューブを有する標準ハブ