Merck
C69209
Sigma-Aldrich
4′-クロロプロピオフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COC2H5
CAS番号:
分子量:
168.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C69209-BULK:
C69209-100G:
C69209-25G:
C69209-VAR:
試験成績書(COA)