Merck
C64207
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COC3H5
CAS番号:
分子量:
180.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5718 (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
InChI Key
OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)