Merck
C26879
Sigma-Aldrich
4-(4-クロロベンゾイル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8ClNO
CAS番号:
分子量:
217.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccncc2