Merck
C117404
Sigma-Aldrich
シクロプロパンメタノール
98%
別名:
(ヒドロキシメチル)シクロプロパン, CPMO, シクロプロピルカルビノール, シクロプロピルメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
C3H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
1846846
MDL番号:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)