Merck
BR87818
BRAND® PP beaker with spout, low form
volume 600 mL
別名:
ビーカー, プラスチック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
詳細
in addition to ISO 7056
特徴
graduations
beaded rim and spout
メーカー/製品名
BRAND 87818
容量
600 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PP, high clarity. ISO 7056. With graduation, beaded rim and spout. Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG