Merck
BR16520
BRAND® burette clamp
Zinc alloy, nickel-plated for 2 burettes, clamp PVC-coated
別名:
ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 16520
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Burettes up to 50 ml can be mounted in seconds. PVC-coated clamps provide a secure grip. Comfortable height adjustment. Graduations remain visible. Very sturdy design, easy to operate. Integral support connector.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)