Merck
BR110710
BRAND® mortar with pestle, with foot/spout
melamine formaldehyde, size 150 mm × 90 mm
別名:
Mortar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
melamine formaldehyde
特徴
autoclavable at 121°C
メーカー/製品名
BRAND 110710
サイズ
150 mm × 90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6