Merck
BMSE1101SKEUK
Benchmark myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 230 V, UK plug
別名:
protein separation, gel catsing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.13
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E1101-SK-E-UK
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
アプリケーション
Electrophoresis
法的情報
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.