BAH369401010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 1.25 mL , ¼tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 0.8125 in. (20 mm), sterile, pack of 10 ea (double bagged)
別名:
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
おすすめの製品
物質
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 10 ea (double bagged)
メーカー/製品名
Bel-Art H36940-1010
L × W
17.8 cm (7 in.) × 0.8125 in. (20 mm)
公称容量
1.25 mL , ¼tsp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The long handle on these spoons enables users to reach into jars, bottles and other confined areas to minimize the potential of personal contact with sampled material.
特徴および利点
- Ten individually packaged spoons are sealed in an outer bag to create multiples layers of protection against contaminants and debris
- Ideal for use in multi-zone clean rooms
- FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
- Gamma irradiated sterile to SAL 10-6
- Lot stamped for accurate lot tracing
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)