Merck
B91757
Sigma-Aldrich
tert-Butylcyclohexane
≥99%
別名:
2-Cyclohexyl-2-methylpropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
140.27
Beilstein:
1900578
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気圧
5 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)