Merck
B32203
Sigma-Aldrich
S-Benzylthioglycolic acid
97%
別名:
(Benzylthio)acetic acid, Benzylmercaptoacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
182.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
InChI Key
AWLVTQRRKPBQEQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B32203-500G:
B32203-BULK:
B32203-5G:
B32203-100G:
B32203-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H D Babenzien et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 19(8), 527-533 (1979-01-01)
Dibenzylsulfid (DBS) as a model of the organic sulfur compounds in crude oil was converted by a mixed culture (containing Pseudomonas aeruginosa) into several water soluble organic substances. Whereas these compounds are detectable with DC- and IR-spectroscopic techniques, benzylmercaptoacetic acid