Merck
ANV00182
tert-Butyl 2,2-dimethyl-4-vinyl-oxazolidine-3-carboxylate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO3
分子量:
227.30
MDL番号:
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
O=C(OC(C)(C)C)N1C(C)(C)OCC1C=C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-7-9-8-15-12(5,6)13(9)10(14)16-11(2,3)4/h7,9H,1,8H2,2-6H3
InChI Key
SEDZCRLQHSPEFD-UHFFFAOYSA-N