Merck
ANV00172
Sigma-Aldrich
(6-Amino-9H-purin-9-yl)methanol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N5O
分子量:
165.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Nc1ncnc2n(CO)cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c7-5-4-6(9-1-8-5)11(3-12)2-10-4/h1-2,12H,3H2,(H2,7,8,9)
InChI Key
RRSMDINEEZCXNV-UHFFFAOYSA-N