Merck
ADE001375
Sigma-Aldrich
N-(3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-yl)pivalamide
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O2
分子量:
234.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)Nc1cnc2OCCCc2c1
InChI
1S/C13H18N2O2/c1-13(2,3)12(16)15-10-7-9-5-4-6-17-11(9)14-8-10/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
TXYXJIZRHLQYLM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3