Merck
A91000
Sigma-Aldrich
アントラロビン
technical grade, 85%
別名:
1,2,10-アントラセントリオール, デスオキシアリザリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O3
CAS番号:
分子量:
226.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
85%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2c(O)c3ccccc3cc2c1O
InChI
1S/C14H10O3/c15-12-6-5-10-11(14(12)17)7-8-3-1-2-4-9(8)13(10)16/h1-7,15-17H
InChI Key
TZIQWQARHPGHIG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Allergic contact dermatitis from anthrarobin.
R Keller-Melchior et al.
Contact dermatitis, 33(5), 361-361 (1995-11-01)
A Krebs et al.
The British journal of dermatology, 105 Suppl 20, 6-11 (1981-08-01)
In the investigations of Krebs and Schaltegger between 1964 and 1972 on the structure specificity of the antipsoriatic anthrones it could be shown that at least a 1-hydroxy-9-anthrone is necessary for their efficacy. This structure was then called "minimum structure