Merck
A74009
Sigma-Aldrich
3-アミノ-1-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3O
CAS番号:
分子量:
175.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥99%
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)