Merck
A70755
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenylsulfonyl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7N3O4S2
CAS番号:
分子量:
285.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
mp
222-226 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ncc(s1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O