Merck
A22904
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
99%
別名:
ATEE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2C2H5·H2O
CAS番号:
分子量:
269.29
Beilstein:
2217900
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +24.1°, c = 1 in ethanol
mp
80-81 °C (lit.)
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A22904-1G:
A22904-BULK:
A22904-10G:
試験成績書(COA)