Merck
96098
Sigma-Aldrich
Z-D-Gln-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Z-D-glutamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N2O5
CAS番号:
分子量:
280.28
Beilstein:
2704471
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI Key
JIMLDJNLXLMGLX-SNVBAGLBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96098-5G:
96098-BULK:
96098-VAR:
96098-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)