Merck
96084
Sigma-Aldrich
Z-D-Dap-OH
≥99.0% (NT)
別名:
Nα-Z-D-2,3-Diaminopropionic acid, Z-D-Dpr-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)COH
CAS番号:
分子量:
238.24
Beilstein:
1993024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (NT)
光学活性
[α]20/D +39.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
mp
~240 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI Key
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96084-1G:
96084-VAR:
96084-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)