Merck
96083
Sigma-Aldrich
Z-Dab-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
別名:
Nα-Z-L-2,4-diaminobutyric acid, Z-Dbu-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O4
CAS番号:
分子量:
252.27
Beilstein:
2288043
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
光学活性
[α]20/D −9.5±0.5°, c = 1% in H2O
mp
194-196 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c13-7-6-10(11(15)16)14-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI Key
KXMSCBRTBLPGIN-JTQLQIEISA-N
その他情報
Mono-protected derivative of L-2,4-diaminobutyric acid; used e.g. for the synthesis of α-amino-γ-guanidino butyric acid; synthesis of an analog of virginiamycin
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96083-BULK:
96083-5G:
96083-VAR:
96083-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M.J.O. Anteunis et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 97, 135-135 (1988)
H. Arold et al.
J. Prakt. Chem., 317, 682-682 (1975)
F. Brtnik et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 41, 2969-2969 (1976)