Merck
96060
Sigma-Aldrich
Z-Cha-OH
≥95.0% (HPLC)
別名:
Z-3-cyclohexyl-L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO4
CAS番号:
分子量:
305.37
Beilstein:
5445123
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D -13±2°, c = 1% in methanol
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h2,5-6,9-10,13,15H,1,3-4,7-8,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
InChI Key
MNABZONTQXNLDT-HNNXBMFYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
96060-1G:
96060-5G:
96060-VAR:
96060-BULK:
試験成績書(COA)