Merck
96002
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
N-Cbz-L-aspartic acid β-methyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
281.26
Beilstein:
6279422
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-11(15)7-10(12(16)17)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI Key
PHMBNDDHIBIDRQ-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96002-1G:
96002-5G:
96002-BULK:
96002-VAR:
試験成績書(COA)