Merck
95965
Sigma-Aldrich
Z-D-Asp-OH
≥98.0%
別名:
Z-D-aspartic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO6
CAS番号:
分子量:
267.23
Beilstein:
2566464
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1
InChI Key
XYXYXSKSTZAEJW-SECBINFHSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95965-5G:
95965-BULK:
95965-25G:
95965-VAR:
試験成績書(COA)