Merck
95358
Sigma-Aldrich
(−)-Di-tert-butyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
CAS番号:
分子量:
262.30
Beilstein:
7207487
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)