Merck
94703
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-Fmoc-4-thiazolidinecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
別名:
(−)-Fmoc-L-thiaproline, Fmoc-Thi-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17NO4S
CAS番号:
分子量:
355.41
Beilstein:
9349047
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −71±3°, c = 1% in DMF
mp
153-158 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CSCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94703-5G-F:
94703-BULK-F:
94703-1G-F:
試験成績書(COA)