Merck
94592
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(R)-3-(Boc-amino)-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butyric acid, Boc-4-(trifluoromethyl)-D-β-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20F3NO4
CAS番号:
分子量:
347.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
fibers
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-12(9-13(21)22)8-10-4-6-11(7-5-10)16(17,18)19/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m1/s1
InChI Key
UKFKHDUXBBWVHB-GFCCVEGCSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94592-500MG-F:
94592-VAR-F:
94592-BULK-F:
試験成績書(COA)