Merck
94154
Sigma-Aldrich
(R)-5-ヘキサノリド
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-δ-メチル-δ-バレロラクトン, (R)-6-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
5241702
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves