Merck
937541
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-(pyridin-2-yl)acrylate
≥95%
別名:
3-Amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O2
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352142
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
white to yellow, Beige
官能基
acrylate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC)C=C(N)C1=NC=CC=C1
InChI
1S/C10H12N2O2/c1-2-14-10(13)7-8(11)9-5-3-4-6-12-9/h3-7H,2,11H2,1H3
InChI Key
YYJBOEYBEJCPES-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
937541-BULK:
937541-1G:
937541-VAR:
試験成績書(COA)