詳細
Electrode coating: Au 3 µin
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
substrate (Polyimide)
平均直径
5.3 mm , Outer edge
サイズ
70 × 40 × 0.08 mm
厚さ
0.75 mm , Outer pad avg.
1 mm , Inner pad avg.
重量
0.328 g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Our thin film flexible (TFF) Polyimide, Concentric, Center grounded electrodes are coated with gold, chemicallystable, biocompatible, and durable. The center electrode is common ground. The film connects with a hardware interface that can communicate with a computer. Thus, main applications include: Sensors; Actuators; Bio-materials characterization; Physical chemistry; Electrochemistry.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)