詳細
EMS techware
アプリケーション
Wafer Tweezers Style 43LB-8 Peek, made from Polyether ether ketone (PEEK), an Electrostatic discharge (ESD) safe soft, conductive fiber, with heat resistance up to 250 °C. Clean-room compatible. These tweezers are specially designed to handle different fragile and delicate materials of gallium or silicon wafers. They have a smooth polished non-glare surface with a satin finish. The tweezers have stopping pins turned up on lateral edges and graduated lower paddles prevent the wafer from slipping.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)