929832
PCL-PEG-PCL diacrylate
average Mn (600-6000-600), poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
別名:
PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, biodegradable triblock copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
C2H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(OC6H10O)zOC2H3
UNSPSCコード:
12352200
詳細
PCL-PEG-PCL diacrylate, average Mn 600-6000-600, is a functionalized, amphiphilic triblock copolymer composed of a central hydrophilic, biocompatible poly(ethylene glycol) (PEG) block and two terminal hydrophobic, biodegradable poly(caprolactone) (PCL) blocks. PCL-PEG-PCL diacrylate can be crosslinked via free radical polymerization and/or photopolymerization to form a crosslinked hydrogel network. Hydrolysis of the esters of the PCL blocks permits degradation of the crosslinked networks.
アプリケーション
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
特徴および利点
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929832-BULK:
929832-500MG:
929832-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)